Print…
VWR®, Conjuntos de massas de calibração, classe F1
Fornecedor: VWR
VWR®
611-8461EA 637 EUR
611-8461 611-8462 611-8465 611-8466 611-8620 611-8463 611-8464 611-8621 611-8467 611-4940 611-4941 611-8634 611-8635 611-8632 611-8633 611-8638 611-8639 611-8636 611-8637 611-8641 611-8642 611-8645 611-8602 611-8646 611-8643 611-8644 611-8605 611-8649 611-8606 611-8603 611-8647 611-8604 611-8607 611-8608 611-8292 611-8652 611-8650 611-8651 611-8612 611-8613 611-8610 611-8611 611-8616 611-8614 611-8615 611-4934 611-4935 611-8618 611-8619
VWR®, Conjuntos de massas de calibração, classe F1
Massas Massas de calibração
As massas são de aço inoxidável polido e antimagnético. Adequado para balanças electrónicas de resolução de precisão média. As massas possuem cavidades de ajuste para os pesos de mais de 20 g.
  • O fio pesa até 500 mg - em liga de cobalto
  • O número de identificação garante a rastreabilidade das massas a partir de 1 g
  • A gravação a laser melhora a legibilidade das marcas
  • Disponíveis com ou sem certificado COFRAC
Certificações: Em conformidade com as recomendações da OILM R111.
Informações de encomenda: Todos os conjuntos de pesos listados na tabela de 'conteúdo do conjunto' estão disponíveis com ou sem certificado COFRAC - visite o site ou entre em contato com o escritório de vendas local da Avantor. Os pesos também estão disponíveis individualmente - procure o produto 'Pesos de calibração, Classe F1'.