Print…
Procurou por: Óleo de silicone
11  resultados encontrados
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: Silicone oil used as oil bath up to 250 °C.
Código de Artigo: (1.09762.0100)
Fornecedor: Merck
Descrição: Óleo de silicone 550 para absorção de gás, Supelco®
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Óleo de silicone, 100 cSt 47 V 100
Código de Artigo: (84539.290)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Óleo de silicone, 500 cSt
UOM: 1 * 1 L
MSDS Certificados
Código de Artigo: (24610.363)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Operável entre 100 e 200 °C.
UOM: 1 * 5 L
MSDS Certificados
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Óleo de silicone, GPR RECTAPUR® para banhos de óleo até 250°C
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Óleo de silicone, 20 cSt
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Usable temperature range: 25 to 250 °C (open system) and 25 to 315 °C (closed system)
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Óleo de silicone high temperature
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Óleo de silicone, 475 -525 mm²/s (25°C) for melting point_boiling point apparatuses
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Silicone oil is used as a calibration media in temperature controlled baths in laboratories due to its good thermal characteristics and low flammabili...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom