Print…
Transiluminadores de UV de desempenho elevado
Fornecedor: UVP
732-4385EA 1990 EUR
732-4385 732-4375 732-4376 732-4383 732-4379 732-4386 732-4381 732-4384 732-4374 732-4382 732-4377 732-4378
Transiluminadores de UV de desempenho elevado
Transiluminadores Transiluminadores UV
Estes transiluminadores de UV de desempenho elevado, com quatro tubos de 25 W, proporcionam uma iluminação UV uniforme e de alta intensidade, de 100 W, para uma fluorescência e uma sensibilidade elevadas na visualização de géis corados. As regulações de intensidade Hi/med/Lo (em modelos selecionados) destinam-se a aplicações com iluminação UV, de fotografia e visualização fluorescente. A regulação de intensidade "Lo" reduz a fotodestruição ou o fotobranqueamento das amostras de gel durante trabalho para preparação, permitindo prolongar o tempo para preparação do gel. As regulações de intensidade "Hi" e "med" são usadas em trabalhos de documentação analítica.
  • A armação de aço inoxidável facilita a limpeza e reduz a contaminação das amostras
  • A retroiluminação fluorescente brilhante foi melhorada com um ecrã de uniformidade em segundo plano, e um filtro UVG™ de longa duração
  • Os modelos com regulações de intensidade Hi/Med/Lo permitem a ativação das mesmas consoante os requisitos da aplicação
  • Uma ventoinha de arrefecimento potente mantém a superfície do filtro a uma temperatura baixa, para evitar danificar as amostras, mantendo simultaneamente uma intensidade de UV constante
  • A tampa bloqueadora da radiação UV, amovível, é articulada, podendo ser ajustada em altura para proporcionar um ângulo de visualização adequado, ou para aceder à superfície do filtro
Os modelos de comprimento de onda UV duplo têm exatamente o mesmo tamanho e design do que outros modelos de desempenho elevado, mas têm uma intensidade única e permitem uma iluminação UV de onda média (302 nm) e de onda longa (365 nm) numa mesma unidade.
L×P×A: 486 × 337 ×143 mm (a altura inclui a tampa bloqueadora da radiação UV, transparente)
Peso: 9,6 kg