Todos os transiluminadores de bancada são compactos, leves e constituem uma alternativa económica para a série de transiluminadores de desempenho elevado. À exceção do modelo M-10E, todos os modelos de comprimento de onda curtos estão equipados com um tubo UV de 8 W, 302 nm. As regulações de intensidade Hi/med/Lo (nos modelos de comprimento de onda UV único) são para aplicações de fotografia e de visualização fluorescente sob iluminação UV. A regulação de intensidade 'Lo' reduz a fotodestruição, ao passo que 'Hi' e 'med' são as regulações de intensidade para trabalhos de documentação analítica.
- Estão disponíveis filtros com superfícies de filtração de diversos tamanhos
- Os modelos de comprimento de onda UV único têm regulações de intensidade Hi/Med/Lo (alta/média/baixa) que podem ser comutadas em função dos requisitos da aplicação
- Os modelos de comprimento de onda UV duplo permitem optar por uma iluminação de onda longa, possibilitando a visualização de géis por períodos prolongados, ou uma iluminação de onda média, para aumentar a fluorescência em aplicações de fotodocumentação
- Os modelos de comprimento de onda triplo proporcionam UV de onda longa, onda média e onda curta numa só unidade
- Tampa bloqueadora da radiação UV, transparente, incluída
O modelo de comprimento de onda UV duplo tem exatamente o mesmo tamanho e design do que outros modelos de bancada, mas tem uma intensidade única e está equipado com UV de onda média (302 nm) e de onda longa (365 nm) na mesma unidade. Os modelos de comprimento de onda triplo oferecem a possibilidade de escolha entre 365 nm, 302 nm e 254 nm numa unidade compacta.
L×P×A (apenas M-10E): 260×184×114 mm
L×P×A (modelos de comprimento de onda UV duplo e comprimento de onda UV único/modelos de intensidade variável, exceto no M-10E): 356×279×122 mm
L×P×A (modelos de comprimento de onda UV triplo): 356 × 279 ×137 mm
Nota: a altura inclui tampa bloqueadora da radiação UV
Peso: 6,8 kg