As Speci®-Ceps são pinças aquecidas eletricamente, concebidas para a preparação de lâminas histológicas ou histopatológicas.
- Uso contínuo, sem ajuste e sem influenciar a temperatura do meio ou do tecido
- Eliminam a necessidade de manter temperatura da pinça, permite ao utilizador concentrar-se na orientação do tecido
- O resultado é um aumento significativo de produtividade
Para prevenir que as pontas frias das pinças solidifiquem o meio de parafina líquida, é necessário remover, repetidamente, as pinças do recipiente e aquecê-las através de meios externos, numa chama ou num centro de inclusão. As Speci®-Ceps integram elementos de aquecimento de baixa tensão, seguros e controlados por energia, que mantêm as pontas das pinças constantemente à temperatura ideal para a manipulação de amostras em parafina histológica.
Comprimento: 160 mm