- Inicial
- Evaporadores
- Evaporadores centrífugos
- Sistema de evaporação RapidVap® N₂
Sistema de evaporação RapidVap® N₂
Fornecedor: Labconco
RapidVap® N?
531-1077EA
23390
EUR
531-1077
531-0173
Sistema de evaporação RapidVap® N₂
Evaporadores
Evaporadores centrífugos
Trata-se de um sistema de evaporação automático e eficiente que pode ser usado com uma vasta gama de produtos químicos agressivos. Nos sistemas RapidVap N₂, um jato de azoto ou gás seco é apontado no sentido descendente sobre a superfície da amostra. A injeção de azoto no sentido descendente reduz a pressão parcial diretamente sobre o líquido a fim de acelerar a evaporação e ajudar a remover o solvente à medida que evapora. O azoto pode ser programado para 2, 4, 6 ou todos os 8 tubos. O movimento do vórtice e o calor seco também podem ser aplicados para acelerar ainda mais o processamento.
- Taxas de evaporação rápidas; a água evapora a uma taxa de até 1,1 ml/minuto/tubo
- A estação de injeção de azoto controlada por microprocessador enche com azoto 2, 4, 6 ou 8 tubos para amostras individuais
- Sistema de aquecimento por blocos secos controlado por microprocessador, de 1000 W, até +100 °C
- O nível de vácuo controlado por microprocessador acelera a evaporação
- O motor controlado por microprocessador e isento de manutenção proporciona uma potência gradualmente ajustável a fim de acelerar o movimento do vórtice até 500 min⁻¹
O bloco tem capacidade para oito amostras grandes, até 450 ml cada, demonstrando ser eficaz para testes ambientais e de resíduos. Está também disponível um bloco acessório que tem capacidade para oito tubos de 170 ml e que se adequa para a extração em fase sólida. Em muitas destas aplicações, as amostras não devem secar. O design exclusivo do bloco e do tubo Cool-Zone™ reduz significativamente a taxa de evaporação assim que o ponto final é alcançado. O Cool-Zone™ isola as amostras e permite ao investigador ter o tempo necessário para removê-las antes que sequem ou para proceder à troca de solventes.
- Câmara de alumínio com revestimento de PTFE e bloco de amostras para 8 tubos de 600 ml (com tamanho da amostra de 450 ml)
- Tampa de vidro
- É possível armazenar na memória até nove programas diferentes definidos pelo utilizador, cada um com diferentes pontos de configuração dos parâmetros
- É possível definir os parâmetros relativos ao tempo, ao calor, à velocidade do vórtice e ao vácuo, bem como um número de posições ativas de azoto
- Display LCD de fácil leitura
- Tampa de vidro
- É possível armazenar na memória até nove programas diferentes definidos pelo utilizador, cada um com diferentes pontos de configuração dos parâmetros
- É possível definir os parâmetros relativos ao tempo, ao calor, à velocidade do vórtice e ao vácuo, bem como um número de posições ativas de azoto
- Display LCD de fácil leitura
Informações de encomenda: Requer azoto (com uma taxa de fluxo máxima de 0,6 CFM), um regulador da pressão do fluxo e material de vidro.
O sistema de evaporação RapidVap® N? está também disponível com a ligação de interface RS232. Contacte a Avantor para detalhes a este respeito e também sobre a gama de blocos acessórios.
O sistema de evaporação RapidVap® N? está também disponível com a ligação de interface RS232. Contacte a Avantor para detalhes a este respeito e também sobre a gama de blocos acessórios.
Novo produto
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Inserir detalhes do certificado
Preço sob consulta
Learn more
About VWR
Item (s) adicionado (s) ao cesto