Print…
Cell culture system, Corning® CELLine™ 1000
Fornecedor: Corning
CELLine™ 1000 Corning®
734-0389EA 646.08 EUR
734-0389
Cell culture system, Corning® CELLine™ 1000
Bioreactores
O sistema descartável CELLine™ 1000, para cultivo de células, baseado em membranas, garante densidades celulares elevadas, sendo fácil de usar para a expressão de proteínas recombinantes e produção de alto rendimento de anticorpos monoclonais (MAb).
  • O sistema CELLine™ produz concentrações de anticorpos comparáveis às da ascite: um frasco CELLine™ pode ser usado para produzir tantos anticorpos como 12 ratinhos
  • Os volumes colhidos apresentam concentrações de anticorpos 50 a 100 vezes superiores às obtidas com garrafas rotativas e frascos de cultura de tecidos