Print…
Absorvente, Chemizorb® Alkalis
Fornecedor: Merck
Chemizorb® Alkalis
1.01596.1000EA 104 EUR
1.01596.1000
Absorvente, Chemizorb® Alkalis
Materiais para controlo de derrames
O Chemizorb Alkalis é uma mistura em pó constituída por um copolímero mineral, o absorvente, um sal ácido, o neutralizador, e um indicador de pH.
  • Fácil de usar
  • O indicador de pH permite ir monitorizando o processo de neutralização
  • 100 a 120 g de Chemizorb® OH- para absorver e neutralizar 100 ml de bases
Quando em contacto com as bases, o absorvente fica azul. Depois de a neutralização ficar concluída, o azul fica mais pálido.