Print…
Absorvente, Chemizorb® Hydrofluoric Acid
Fornecedor: Merck
Chemizorb® Hydrofluoric Acid
1.01591.1000EA 187 EUR
1.01591.1000
Absorvente, Chemizorb® Hydrofluoric Acid
Materiais para controlo de derrames
O Chemizorb Hydrofluoric Acid (HF) é uma mistura em pó constituída por um copolímero sintético, que actua como absorvente, por um sal de cálcio, que actua simultaneamente como neutralizador e precipitante, e por um indicador de pH.
  • Fácil de usar
  • O indicador de pH permite controlar o processo de neutralização
  • São necessários cerca de 150 g de Chemizorb Hydrofluoric Acid para absorver e neutralizar 100 ml de ácido fluorídrico
O processo de neutralização produz libertação de CO₂. Depois de o ácido fluorídrico ter sido neutralizado, a cor do indicador muda de vermelho para laranja/amarelo.
Merck products are not available from VWR in all countries. Please check with your local distributor.