Print…
Termo-higrómetro digital, Traceable® Jumbo
628-0031EA 71.8 EUR
VWRI628-0031
Termo-higrómetro digital, Traceable® Jumbo
Esta unidade apresenta contínua e simultaneamente a humidade relativa ambiente e as temperaturas. As alterações são indicadas em menos de 30 segundos para monitorizar as condições durante a noite, aos fins-de-semana e durante qualquer período de tempo.
  • Display de grandes dimensões e de leitura fácil (25 mm)
  • A sonda e o cabo funcionam com grande precisão debaixo de água
  • As memórias máximas/mínimas são apresentadas ou eliminadas em qualquer altura com um simples toque num botão
Sensor interno e sonda externa, cabo de três metros.
Certificações: Compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Fornecimento: Fornecido com um suporte rebatível, um suporte de parede, pilhas AAA e certificado Traceable®.
RH = Humidade relativa