Print…
VWR® Traceable®, Termómetro de infravermelhos de pistola com feixe de laser
Fornecedor: VWR
VWR® Traceable®
620-2101EA 253 EUR
620-2101
VWR® Traceable®, Termómetro de infravermelhos de pistola com feixe de laser
Termómetros Termómetros Digitais
Esta unidade leve faz leituras em líquidos e sólidos em apenas um segundo. O feixe de laser permite visar na perfeição o alvo para medição da temperatura do petróleo, de componentes eletrónicos, de instalações e no exterior. O termómetro fornece leituras médias e diferenciais.
  • Campo de visão de 8:1
  • Emissividade ajustável de 0,3 a 1,0
  • Retroiluminação, função de retenção ("HOLD") de dados, indicador de pilha fraca, botão °C/°F
  • Memória máxima/mínima que pode armazenar até nove valores
  • Alarme sonoro de temperatura alta/baixa
Certificações: Complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Fornecimento: Supplied with wrist strap, soft-sided carrying case, 9 volt battery and Traceable® certificate of calibration.