Print…
4-Piperidinemethanol ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
L17964.06EA 104 EUR
L17964.06 L17964.14
4-Piperidinemethanol ≥97%
4-Piperidinemethanol
Fórmula: C₆H₁₃NO
Peso Molecular: 115,18 g/mol
Ponto de ebulição: 118…120 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 57…61 °C
Densidade: 0,997
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00174228
Número CAS: 6457-49-4
ADR: 8,III