Print…
4-Piperidinemethanol 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
ACRO380630050EA 81.2 EUR
ACRO380630050 ACRO380630250
4-Piperidinemethanol 98%
4-Piperidinemethanol
Fórmula: C₆H₁₃NO
Peso Molecular: 115,18 g/mol
Ponto de ebulição: 118…120 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 57…61 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00174228
Número CAS: 6457-49-4
UN: 3263
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 62 °C
GC ≥97.5 %