Print…
Procurou por: 3-Phenyl-1H-pyrazole
5  resultados encontrados
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (8.43855.0005)
Fornecedor: Merck
Descrição: 3-Phenyl-1H-pyrazole para síntese, Sigma-Aldrich®
UOM: 1 * 5 g
MSDS
Código de Artigo: (APOSOR52122-25G)
Fornecedor: Apollo Scientific
Descrição: 3-Phenyl-1H-pyrazole 98%
UOM: 1 * 25 g
Fornecedor: Apollo Scientific
Descrição: 3-Phenyl-1H-pyrazole
Novo produto
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: 3-Phenyl-1H-pyrazole 99+%
Fornecedor: TCI EUROPE
Descrição: 3-Phenyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom