Print…
Caixa para lâminas
Fornecedor: VWR Collection
VWR®
631-1527EA 28.3 EUR
631-1527
Caixa para lâminas
Lâminas, Caixas e arquivadores
Caixa para lâminas durável e empilhável para armazenamento e transporte seguro de lâminas.
  • As ranhuras para as lâminas com entalhe separam as lâminas e impedem o contacto entre elas
  • Forro de espuma resistente a temperaturas: protege lâminas em gamas baixas de temperatura, até −80 °C
  • A folha de identificação, o forro e as ranhuras com entalhe estão numeradas para facilitar a extração das lâminas