Print…
Rack para porta-lâminas
631-0964EA 0 EUR
VWRI631-0964
Rack para porta-lâminas
Rack robusto para cinco porta-lâminas.
  • Os grampos correspondentes possuem um espaço para rótulos identificativos
  • Podem ser colocados no frigorífico
  • Para o armazenamento a frio de amostras
Para aplicações de microbiologia, histologia e anatomia patológica.