Print…
VWR®, Barómetro de precisão
Fornecedor: VWR
628-0041EA 228 EUR
628-0041
VWR®, Barómetro de precisão
Barómetros
Este barómetro com escala tripla proporciona uma medição sensível da pressão atmosférica. Crómio-níquel anticorrosão.
  • Três escalas distintas
  • Ponteiro ajustável para indicar alterações
  • O tempo de resposta pode variar entre 1 e 4 horas
Certificações: Calibration compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Fornecimento: Fornecido com parafuso de regulação de altitude (utilização em locais tão altos como 1000 m), suporte de secretária ranhurado e suporte de parede.