Gostaria de reiniciar sessão?
Contadores de células mecânicos de bancada
Fornecedor: Heathrow Scientific
Contadores de células de laboratório para contagem de basófilos, eosinófilos, mielócitos, juvenile ...
  • Cada tecla regista até 999
  • Alarme nos totais de 100
  • Botões brancos e vermelhos, estrutura cinzenta
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Grelha Und. Referência VWR Quantidade
Contador de bancada, cada tecla regista até 999, alarme a totais de cem, 250×76×56 mm 6 1 HEATHS5360A
Contador de bancada, cada tecla regista até 999, alarme a totais de cem, 320×76×56 mm 9 1 HEATHS5360B
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd