Print…
VWR®, Cronómetro digital
Fornecedor: VWR
VWR®
609-0054EA 27.8 EUR
609-0054
VWR®, Cronómetro digital
Temporizadores Cronómetros digitais
  • O display LCD indica o tempo do dia em horas, minutos e segundos
  • Invólucro de plástico selado com O-ring e resistente a choques para utilização no laboratório e nas instalações
  • A unidade é à prova de água até uma pressão de três atmosferas
  • AM/PM, data e dia da semana
  • Tempo parcial cumulativo