Print…
Corning® Mouse collagen IV (from Engelbreth-Holm-Swarm lathrytic mouse tumour)
Fornecedor: Corning
734-0099EA 172.41 EUR
734-0099
Corning® Mouse collagen IV (from Engelbreth-Holm-Swarm lathrytic mouse tumour)
Proteínas e Peptídeos
O colagénio IV é um componente presente em todas as membranas basais, a matriz em forma de folha que se encontra por baixo das células epiteliais e endoteliais, e que rodeia a gordura muscular e as células nervosas. Pode ser usado como um revestimento fino aplicado sobre superfícies de cultura de tecidos, para promover a fixação e a proliferação de células, e para estudar os respectivos efeitos no comportamento das mesmas.
Mantém-se estável durante pelo menos três meses a −20 °C