Print…
Procurou por: Seladores/Cortadores
4  resultados encontrados
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (129-1160)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Sele com rapidez e eficiência os sacos de PP ou PE, folhas ou tubos planos com espessura entre 0,01 e 0,8 mm.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: TUTTNAUER
Descrição: Impulse sealing unit for sealing of medical products. Sterilisation of medical instruments is a critically important activity in medicine and dentistr...
Fornecedor: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Descrição: Heat sealer, bag, Electronic
Fornecedor: HULME MARTIN HEAT SEALERS LTD
Descrição: Heat sealer, bag, SuperSeal Impulse, hand operated, Superseal Impulse, HM 3000
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom