Print…
2-Fluoropiridina 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO119630500EA 141 EUR
ACRO119630500 ACRO119630050
2-Fluoropiridina 98%
2-Fluoropiridina
Fórmula: C₅H₄FN
Peso Molecular: 97,09 g/mol
Ponto de ebulição: 126 °C (753 mmHg)
Densidade: 1,12 g/cm³
Ponto de Inflamação: 24 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006224
Número CAS: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %