Print…
2,3-Dimethylnaphthalene ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
L08386.06EA 242 EUR
L08386.06 L08386.03
2,3-Dimethylnaphthalene ≥97%
2,3-Dimethylnaphthalene
Fórmula: C₁₂H₁₂
Peso Molecular: 156,23 g/mol
Ponto de ebulição: 265…268 °C
Ponto de Fusão: 103…106 °C
Densidade: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004119
Número CAS: 581-40-8
EINECS: 209-463-5