2-Naftol, Sigma-Aldrich®
|
Atenção
|
Sinônimos:
β-Naftol
M-Clarity™ quality level = MQ100
NOVS70450-100G
2-Naftol, Sigma-Aldrich®
2-Naftol
Fórmula:
C₁₀H₈O Peso Molecular: 144,17 g/mol Ponto de ebulição: 286 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 121,6 °C Densidade: 1,217 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 153 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004067 Número CAS: 135-19-3 EINECS: 205-182-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,06471 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...