Print…
1-Naphthaldehyde 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO128091000EA 79.1 EUR
ACRO128091000 ACRO128090025 ACRO128095000
1-Naphthaldehyde 95%
1-Naphthaldehyde
Fórmula: C₁₁H₈O
Peso Molecular: 156,18 g/mol
Ponto de ebulição: 160…161 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 1…2 °C
Densidade: 1,15 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004003
Número CAS: 66-77-3
EINECS: 200-633-4
UN: 3334
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6500 to 1.6540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %