Print…
Sulfureto de carbono, Uvasol® para espectroscopia, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02210.1000EA 223 EUR
1.02210.1000
Sulfureto de carbono, Uvasol® para espectroscopia, Supelco®
Sulfureto de carbono
Fórmula: CS₂
Peso Molecular: 76,14 g/mol
Ponto de ebulição: 46,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –111,6 °C
Densidade: 1,2632 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011321
Número CAS: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3 (6.1),I
Merck Index: 12,01859
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/94/785394.jpg
Encomendar
Solubility 2.1 g/L (20 °C)
Melting Point -111.6 °C
Molar Mass 76.13 g/mol
Boiling Point 46.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 398 hPa (20 °C)
Flash Point -30 °C
Explosion Limit 1 - 60%(V)
Density 1.26 g/cm³ (20 °C)
Ignition Point 95 °C
Evaporation Number 1.8
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid