Print…
Ácido orto-bórico 99.0-100.5%, cristalizado Ph. Eur.
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: acido borico
20181.363EA 164 EUR
20181.363 20181.294 20181.465
Ácido orto-bórico 99.0-100.5%, cristalizado Ph. Eur.
Ácido orto-bórico
Fórmula: B(OH)₃
Peso Molecular: 61,83 g/mol
Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 160 °C
Densidade: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011337
Número CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ALCANCE: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Encomendar
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Solution S Passes test
Appearance of solution Passes test
pH (3.3 %) 3.8 - 4.8
Solubility in alcohol Passes test
Organic matter Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 450 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 15 ppm
Residual solvents Unlikely by manuf.process