Print…
Canetas com ponta de diamante e pega de madeira
Fornecedor: Marienfeld
MARI6120300EA 35.3 EUR
MARI6120300
Canetas com ponta de diamante e pega de madeira
Canetas Ink Pens
Para marcação permanente das lâminas de microscópio ou outros artigos de vidro. Marcação indelevelmente gravada em conformidade com as diretrizes das BPL.
  • Resistente à humidade, calor, frio e solventes
  • Pega de madeira