Print…
Nitrato de sódio, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06535.1000EA 64.5 EUR
1.06535.1000 1.06535.9050
Nitrato de sódio, Supelco®
Nitrato de sódio
Fórmula: NaNO₃
Peso Molecular: 84,99 g/mol
Ponto de ebulição: 380 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 308 °C
Densidade: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011119
Número CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
ALCANCE: 01-2119488221-41
Merck Index: 12,08792