Print…
Procurou por: Nitrato de sódio
17  resultados encontrados
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: Nitrato de sódio, Supelco®
Fornecedor: Merck
Descrição: Nitrato de sódio, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Código de Artigo: (1.06546.0050)
Fornecedor: Merck
Descrição: Nitrato de sódio ≥99.99% (metals basis), Suprapur® para análise de traços, Supelco®
UOM: 1 * 50 g
MSDS
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Nitrato de sódio ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Fornecedor: Avantor
Descrição: Nitrato de sódio ≥99.0%, cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Nitrato de sódio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Código de Artigo: (0598-500G)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Nitrato de sódio, alta pureza
UOM: 1 * 500 g
MSDS Certificados
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Nitrato de sódio, extra puro
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Nitrato de sódio ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Nitrato de sódio 99.999% (trace metals basis)
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Nitrato de sódio ≥98%
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Nitrato de sódio ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: In manufacturing of HNO₃, as a catalyst to manufacture H₂SO₄, in manufacturing of glass, enamel for pottery, sodium nitrite
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Nitrato de sódio 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Nitrato de sódio 99+% ACS
Código de Artigo: (13444-1KG)
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Nitrato de sódio 99.0-100.5%, meets analytical specification of FCC, E251, Fluka™
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom