Print…
Iodeto de sódio, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
0293.5000EA 932.75 EUR
0293.5000
Iodeto de sódio, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Iodeto de sódio
Fórmula: NaI
Peso Molecular: 149,89 g/mol
Ponto de ebulição: 1300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 662 °C
Densidade: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003532
Número CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08777
Encomendar
Assay (dried basis) min. 99.0 %
Barium (Ba) max. 0.002 %
Iron (Fe) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 5 ppm
Insoluble Matter max. 0.005 %
Iodate (IO3) max. 4 ppm
Nitrogen Compounds (as N) max. 0.001 %
pH of 5% Solution at 25°C 7.5 - 9.5
Phosphate (PO4) max. 0.002 %
Sulfate (SO4) max. 150 ppm