Instrumentos de alta qualidade com tecnologia avançada de medição, oferecendo funções incluindo AutoRead automático, CMC (controlo de medição contínua) e QSC (controlo de sensor de qualidade), tornando as medições mais práticas e fiáveis do que nunca.
inoLab® 7110: medições precisas
A série 7110 inoLab® adequa-se na perfeição para medições de rotina em aplicações laboratoriais gerais. Quer se trate da medição de pH nas indústrias ambientais, química, farmacêutica, médica ou de produtos alimentares e bebidas, esta série oferece funcionalidades avançadas num pacote fácil de usar.
- A função AutoRead assegura resultados reprodutíveis
- Calibração fácil incluindo temporizador de calibração
- Interface do utilizador intuitiva, display grande e teclado com feedback tátil
inoLab® 7310: Documentação de conformidade
A série 7310 foi concebida para todas as aplicações em laboratórios onde é necessária a documentação que suporta a Garantia da Qualidade Analítica (AQA) e as Boas Práticas Laboratoriais (BPL). Estes medidores oferecem todas as funcionalidades da série 7110 e ainda funções de documentação adicionais.
- Interface USB para transferência rápida de dados
- Transferência de dados completa em formato .csv
- Saída de dados via impressora integrada opcional
- Display gráfico de leitura fácil
- Otimização de dados com a função CMC (controlo de medição contínua)
Informações de encomenda: Fornecido com fonte de alimentação universal, suporte, CD-ROM incluindo software e cabo USB. Os conjuntos de aplicação também incluem sensores.