Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Ordenar por:
Clorato de potássio
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Escolha entre as opções abaixo para refinar sua pesquisa. Clique em OK para atualizar seus resultados.
SearchResultCount:"10"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Clorato de potássio, EMSURE® reagente analítico
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Clorato de potássio ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
UOM:  1 * 1 kg
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Clorato de potássio ≥99.0% ACS
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Clorato de potássio ≥99%
Fornecedor:  Acros Organics
Descrição:   Clorato de potássio ≥99% ACS
Fornecedor:  Acros Organics
Descrição:   Clorato de potássio ≥99%
Código de Artigo: (ICNA0219487690)
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   Clorato de potássio
UOM:  1 * 500 g
Fornecedor:  Honeywell Chemicals
Descrição:   Clorato de potássio ≥99%, puriss. ACSReag. Ph. Eur. reagente analítico
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 10
  1  2  Próxima