Print…
Cloreto de rubídio reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07615.0025EA 328 EUR
1.07615.0025
Cloreto de rubídio reagente analítico, Supelco®
Cloreto de rubídio
Fórmula: RbCl
Peso Molecular: 120,92 g/mol
Ponto de ebulição: 1390 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 715 °C
Densidade: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011187
Número CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Encomendar
Solubility 910 g/l (20 °C)
Melting Point 715 °C
Molar Mass 120.92 g/mol
Bulk Density 1000 - 1200 kg/m3
Boiling Point 1390 °C
Density 2.76 g/cm3 (20 °C)
pH (50 g/l, H2O, 20 °C) neutral