Print…
Procurou por: Cloreto de Sódio
110  resultados encontrados
SearchResultCount:"110"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: Cloreto de sódio, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Fornecedor: Merck
Descrição: Cloreto de sódio, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
MSDS Promoção
Fornecedor: Merck
Descrição: Cloreto de sódio, LiChropur® para HPLC, Supelco®
Código de Artigo: (SUPL71387-25G)
Fornecedor: Merck
Descrição: Cloreto de sódio, Supelco®
UOM: 1 * 25 g
Código de Artigo: (1.02406.0080)
Fornecedor: Merck
Descrição: Sodium chloride volumetric standard, secondary reference material for argentometry, traceable to NIST SRM .
UOM: 1 * 80 g
MSDS
Código de Artigo: (1.09945.0001)
Fornecedor: Merck
Descrição: Cloreto de sódio 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
UOM: 1 * 1 Ampoul
MSDS
Código de Artigo: (99062.4000)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Cloreto de sódio regeneration salt, TECHNICAL para amaciamento
UOM: 1 * 4 kg
MSDS Certificados
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Cloreto de sódio 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Cloreto de sódio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Cloreto de sódio ≥99.8% ASTM B117, ISO 9227 for corrosion testing
Código de Artigo: (5929.1000)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Cloreto de sódio 9 g/l em solução aquosa
UOM: 1 * 1 L
MSDS Certificados
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Cloreto de sódio, alta pureza
Fornecedor: Avantor
Descrição: Cloreto de sódio, cristais, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Código de Artigo: (E529-500ML)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Fonte de sais usado para propagação de muitos organismos.
UOM: 1 * 500 mL
MSDS Certificados
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Cloreto de sódio ≥98%, TECHNICAL
Fornecedor: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Descrição: AR - The standard Macron Fine Chemicals™ grade of analytical reagents; suitable for laboratory and general use.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 110
no targeter for Bottom