Print…
Espátula colher
Fornecedor: RSG Solingen
231-0439EA 39.6 EUR
231-0439 231-0436 231-0438 231-0437
Espátula colher
Espátulas
De aço inoxidável 18/10, antimagnética. Colher multiusos para um vasto leque de utilizações.
  • Com pega cilíndrica
  • Muito boa resistência térmica, autoclaváveis
  • Boa resistência química
  • Limpeza fácil e rápida