Banhos de circulação de aço inoxidável com opção de controlador de temperatura Advanced Programmable ou Advanced Digital. Ambos são fáceis de navegar com displays grandes e intuitivos e múltiplas opções de comunicação, incluindo USB-A e B, RS232/485, Ethernet e sensor de temperatura externa. É possível aceder ao dreno do reservatório removendo o painel frontal. Todos os modelos apresentam pontos de desactivação ajustáveis pelo utilizador em caso de temperatura elevada e protecção contra sobreaquecimento. A superfície é fria ao toque quando funciona a temperaturas elevadas.
- Temperaturas de funcionamento de −40 a +200 °C com estabilidade de ±0,01 °C (excepto modelos de 45 litros, com máximo de 135 °C)
- Bomba de sucção/pressão de velocidade variável com capacidade para controlo de temperatura e circulação externa
- Os controladores rotativos 180º, o sistema de alojamento de tampa, a plataforma resistente a químicos e o sistema de controlo ambiental reduzem o ruído, aumentam a eficiência da refrigeração e diminuem o consumo de energia
- A tecnologia resfriamento regula a quantidade de refrigeração necessária, poupando energia enquanto proporciona refrigeração rápida e controlo preciso a elevadas temperaturas
- Programação de eventos (hora e data), relógio em tempo real e tendências de temperatura até 10 dias nos modelos Programmable
- Ecrãs iniciais seleccionáveis e ajuda no ecrã
- Optimização de performance automática ou ajustável pelo utilizador
Os modelos Digital apresentam um display intuitivo de 9,5 cm com controlo táctil, calibração de ponto simples, menus e indicadores em 4 idiomas: Francês, Alemão, Espanhol e Inglês.
Os modelos Programmable apresentam um display intuitivo de 10,9 cm, capacidade de calibração de 5 pontos, menus e indicadores em 6 idiomas: Francês, Alemão, Espanhol, Inglês, Chinês e Árabe, além de programação de tempo/temperatura (dez programas de 100 passos).
Certificações: Em conformidade com a norma DIN 12876-1, classe de segurança III
Capacidades máximas da bomba:
16,7 l/min, 250 mbar, sucção de 12,2 l/min
Fornecimento: Fornecido com tampa de reservatório, tubagem de desvio, adaptadores macho de entrada e saída para tubagem de 47, 63 e 95 mm, adaptadores de ¼" para M16 também incluídos. Para obter informações sobre sondas e acessórios, visite vwr.com.
Atenção: Capacidade de refrigeração a 20 °C