Print…
Brometo de potássio, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04905.9050EA 0 EUR
1.04905.9050 1.04905.0500
Brometo de potássio, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Brometo de potássio
Fórmula: KBr
Peso Molecular: 119 g/mol
Ponto de ebulição: 1435 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 730 °C
Densidade: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011358
Número CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 12,07780
Encomendar
Solubility 650 g/l (20 °C)
Melting Point 730 °C
Molar Mass 119.00 g/mol
Bulk Density 900 - 1000 kg/m3
Boiling Point 1435 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (795 °C)
Density 2.75 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)