Gostaria de reiniciar sessão?
Bicyclohexyl ≥98%
Fornecedor: ALFA AESAR
Atenção
Purity: 98%
CAS No.: 92-51-3
Molecular Formula: C12H22
Formula Weight: 166.31
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.478
Melting Point: 3-4°
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 1848266
MDL No.: MFCD00003815
Fórmula: C₁₂H₂₂
Peso Molecular: 166,31 g/mol
Ponto de ebulição: 226-228 °C
Ponto de Fusão: 3-4 °C
Densidade: 0,864
Ponto de Inflamação: 92 °C (198 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003815
Número CAS: 92-51-3
EINECS: 202-161-4
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tipo de embalagem. Und. Referência VWR Quantidade
- 10 g A13481.09
Frasco de vidro para sólidos 50 g A13481.18
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Melting point 3-4°
Formula weight 166.31
CAS No. 92-51-3
Purity 98%
Ponto de inflamação 92°(198°F)
Molecular formula C12H22
MDL No. MFCD00003815
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd