Print…
cis-1,2-Dimetilciclohexano ≥99%
31467.18EA 171 EUR
31467.18
cis-1,2-Dimetilciclohexano ≥99%
cis-1,2-Dimetilciclohexano
Purity: 99+%
CAS No.: 2207-01-4
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.796
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 129-130°
UN No.: 2263
MDL No.: MFCD00063621
Fórmula: C₈H₁₆
Peso Molecular: 112,22 g/mol
Ponto de ebulição: 130 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –90 °C
Densidade: 0,796 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C (54 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063621
Número CAS: 2207-01-4
EINECS: 218-621-2
UN: 2263
ADR: 3,II