Gostaria de reiniciar sessão?
Propylcyclohexane
Fornecedor: EHRENSTORFER GMBH
Fórmula: C₉H₁₈
Peso Molecular: 126,24 g/mol
Ponto de ebulição: 157 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: -94,9 °C
Densidade: 0,7936 g/cm³ (20 °C)
Número CAS: 1678-92-8
EINECS: 216-836-6
UN: 3295
ADR: 3,III
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Und. Referência VWR Quantidade
0,25 g EHERC16525000
Expandir tudo / Esconder tudo
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd