Print…
Pentylcyclohexane ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
B21326.09EA 194 EUR
B21326.09 B21326.04
Pentylcyclohexane ≥98%
Pentylcyclohexane
Purity: 98%
CAS No.: 4292-92-6
Molecular Formula: C11H22
Formula Weight: 154.30
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4445
Odour: Mild
Melting Point: -58°
Boiling Point: 202°
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00019402
Fórmula: C₁₁H₂₂
Peso Molecular: 154,3 g/mol
Ponto de ebulição: 202 °C
Ponto de Fusão: –58 °C
Densidade: 0,800
Ponto de Inflamação: 63 °C (145 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019402
Número CAS: 4292-92-6
EINECS: 224-296-8
UN: 3082
ADR: 9,III