Print…
Ciclohexano, Uvasol® para espectroscopia, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02822.0500EA 95.8 EUR
1.02822.0500 1.02822.2500
Ciclohexano, Uvasol® para espectroscopia, Supelco®
Ciclohexano
Fórmula: C₆H₁₂
Peso Molecular: 84,16 g/mol
Ponto de ebulição: 81 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003814
Número CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg
Encomendar
Solubility 55 mg/L (20 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 84.16 g/mol
Boiling Point 81 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 103 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.4264 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8.3%(V)
Density 0.78 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O) not applicable
Ignition Point 260 °C
Viscosity Kinematic 1.26 mm²/s (20 °C)
Evaporation Number 3.5
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid