Print…
VWR®, Banho para coliformes com controlador de temperatura MX
Fornecedor: VWR
VWR®
462-0214EA 3570 EUR
462-0214 VWRU89202-924
VWR®, Banho para coliformes com controlador de temperatura MX
Banhos Banhos para coliformes
Banho de aço inoxidável com controlador de temperatura MX fácil de usar, com três botões de controlo e instruções apresentadas no ecrã. Especificamente concebido para a produção de meios de cultura para microbiologia. A ponte do controlador de DuraTop™ resistente a produtos químicos pode ser facilmente removida para limpar o depósito. O banho possui uma abertura com tampa para uma bobina opcional, ideal para valores nominais próximos da temperatura ambiente.
  • Grande display LCD EasyView™ com alarme ou ícones de avaria e indicações e menus em Inglês
  • Limites superior e inferior das temperaturas ajustáveis pelo utilizador e alarmes de baixo nível de líquido
  • Bomba de pressão de velocidade única
  • Proteção integral da bomba e da bobina de aquecimento
  • Calibração de um ponto
Em conformidade com a norma DIN 12876-1, classe de segurança I.
Capacidades máximas da bomba:
11,9 L/min, 120 mbar.
* RT = Ambiente
Fornecimento: Fornecido com tampa de banho transparente articulada.