Banhos de aço inoxidável com controlador de temperatura MX fácil de usar, com três botões de controle e avisos na tela.
- Grande display LCD EasyView™ com alarme ou ícones de avaria e indicações e menus em Inglês
- Limites superior e inferior das temperaturas ajustáveis pelo utilizador e alarmes de baixo nível de líquido
- Bomba de pressão de velocidade única
- Protecção integral da bomba e da bobina de aquecimento
- Calibração de ponto simples
Capacidades máximas da bomba:
11,9 L/min, 120 mbar
RT = Ambient
The convenient slide control enables the flow rate to be easily adjusted. Baths can be used for external circulation, the controller bridge, made from chemically resistant DuraTop™, is easily removed to clean the tank.
10 and 20 litre models have an opening with lid for optional cooling coil, which is ideal for set points near ambient temperature.
Certificações: Em conformidade com a norma DIN 12876-1, classe de segurança I
Fornecimento: Supplied with a bath cover.