8-Quinolinecarbaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Atenção
|
L19642.MDEA
66.2
EUR
L19642.MD
L19642.06
L19642.03
8-Quinolinecarbaldehyde ≥98%
8-Quinolinecarbaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 38707-70-9
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 92-94°
Beilstein Reference: 113039
Fórmula:
C₁₀H₇NO Peso Molecular: 157,17 g/mol Ponto de Fusão: 92…94 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00805837 Número CAS: 38707-70-9 EINECS: 000-000-0 |