4-Quinolinecarbaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Atenção
|
L20203.14EA
428
EUR
L20203.14
L20203.06
4-Quinolinecarbaldehyde ≥97%
4-Quinolinecarbaldehyde
Purity: 97+%
CAS No.: 4363-93-3
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Flash Point:
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 131-133°/5mm
Beilstein Reference: 113072
MDL No.: MFCD00006781
Fórmula:
C₁₀H₇NO Peso Molecular: 157,17 g/mol Ponto de ebulição: 131…133 °C (5 mmHg) Ponto de Fusão: 48…52 °C Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006781 Número CAS: 4363-93-3 EINECS: 224-453-0 |