Print…
4-Quinolinecarbaldehyde 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO294820050EA 111 EUR
ACRO294820050 ACRO294820250 ACRO294820010
4-Quinolinecarbaldehyde 95%
4-Quinolinecarbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₇NO
Peso Molecular: 157,17 g/mol
Ponto de Fusão: 45…52 °C
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006781
Número CAS: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0
Encomendar
Appearance Off-white to yellow to light brown Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 52 °C
GC ≥94 %