3-Quinolinecarbaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Atenção
|
L13815.03EA
133
EUR
L13815.03
L13815.MD
L13815.06
3-Quinolinecarbaldehyde ≥98%
3-Quinolinecarbaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 13669-42-6
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 68-71°
Beilstein Reference: 113269
Fórmula:
C₁₀H₇NO Peso Molecular: 157,17 g/mol Ponto de Fusão: 68…71 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006768 Número CAS: 13669-42-6 EINECS: 237-147-7 |