Print…
p-Xileno, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ100
95680-50MLEA 715 EUR
95680-50ML NOVS95680-5ML
p-Xileno, Supelco®
p-Xileno
Fórmula: C₆H₄(CH₃)₂
Peso Molecular: 106,17 g/mol
Ponto de ebulição: 138,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 13 °C
Densidade: 0,861 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008556
Número CAS: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/73/27079973.jpg